Principaux documents
ENAH11DD19FC
Enamine
spiro[2.3]hexane-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.65
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[2.3]hexane-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClO2S/c7-10(8,9)5-3-6(4-5)1-2-6/h5H,1-4H2
Clé InChI
JOVLZHAMXFIUQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719837