Principaux documents
ENAH11DD19EF
Enamine
2-formylthiophene-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-formylthiophene-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5NO3S2/c6-11(8,9)5-1-2-10-4(5)3-7/h1-3H,(H2,6,8,9)
Clé InChI
NSJWLGXHSKRBKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719439
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719439