Key Documents
ENAH11DD179C
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-4-3-9(6-11(10)13)15-5-1-2-8(14)7-15/h3-4,6,8H,1-2,5,7,14H2
Clé InChI
NJLRPQXEJMDNFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702689
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702689