Principaux documents
ENAH11DD173D
Enamine
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-1584231-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1584231-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
77-78
Iupac Name
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H
Clé InChI
TUILXSYMSYXYSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Melting Point
77-78
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231