Principaux documents
ENAH11DD15B0
Enamine
methyl 3-[(6-chloropyridin-2-yl)sulfanyl]propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.7
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-[(6-chloro-2-pyridinyl)sulfanyl]propanoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2S/c1-13-9(12)5-6-14-8-4-2-3-7(10)11-8/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
MZQQXNVTYHZWHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703799
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703799