Principaux documents
ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
100 MG
97,00 €
250 MG
119,10 €
500 MG
177,60 €
1 G
255,60 €
2.5 G
457,10 €
5 G
656,00 €
10 G
951,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-1251205-100MG
97,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
97,00 €
250 MG
119,10 €
500 MG
177,60 €
1 G
255,60 €
2.5 G
457,10 €
5 G
656,00 €
10 G
951,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1251205-100MG
97,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205