Principaux documents
ENAH11DD012F
Enamine
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)3-5(6)1-2-9-4(5)10/h1-3H2,(H,9,10)
Clé InChI
ZGRRTNHXMZCFOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358