Principaux documents
ENAH11DD0099
Enamine
1-isocyano-3-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isocyano-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5H
Clé InChI
YZCSJSFXYQDTCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177064