Principaux documents
ENAH11DCFA46
Enamine
5,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(5-8-1)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
Clé InChI
MOVFGZQCCWDZAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379570
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379570