Key Documents
ENAH11DCFA40
Enamine
1-(methylamino)cyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.59
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(methylamino)cyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c1-7-5(4-6)2-3-5;/h7H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
YGXNUXAAJBYFSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305183
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305183