Principaux documents
ENAH0CD46504
Enamine
dimethyl[2-(1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-1-yl)ethyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)-N,N-dimethylethanamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-14(2)9-10-15-8-7-13-11-5-3-4-6-12(11)15/h3-6,13H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
JNAPSHULLULWJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709921