Principaux documents
ENAH0CD46409
Enamine
dimethyl(pent-4-yn-1-yl)amine hydrochloride
100 MG
275,60 €
250 MG
393,90 €
500 MG
620,10 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 814,80 €
5 G
3 513,90 €
10 G
5 093,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1709085-100MG
275,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
275,60 €
250 MG
393,90 €
500 MG
620,10 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1 814,80 €
5 G
3 513,90 €
10 G
5 093,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1709085-100MG
275,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
133-134
Iupac Name
N,N-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-5-6-7-8(2)3;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H
Clé InChI
FOIGWWJMBTZPKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085
Melting Point
133-134
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085