Principaux documents
ENAH0CD463D6
Enamine
2-cyclopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15NO3S/c1-8(2)12(10,11)5-7(9)6-3-4-6/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
WCFMOMTWCDYBCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708650
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708650