Principaux documents
ENAH0CD45CE8
Enamine
(2-ethyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-ethylthiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2S.ClH/c1-2-6-8-5(3-7)4-9-6;/h4H,2-3,7H2,1H3;1H
Clé InChI
UOBGTXCOROVEMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703017
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703017