Principaux documents
ENAH0CD45B19
Enamine
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-1702838-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1702838-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2S/c1-12-8(11)5-2-6-4(10-5)3-7(9)13-6/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
ZZUSKBHHRZULEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838