Principaux documents
ENAH0CD45ADC
Enamine
2-chloro-1-(5-chloro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1 184,30 €
2.5 G
2 320,50 €
5 G
3 434,60 €
10 G
5 093,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1700439-100MG
410,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1 184,30 €
2.5 G
2 320,50 €
5 G
3 434,60 €
10 G
5 093,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1700439-100MG
410,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-1-(5-chloro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO/c11-5-10(14)9-4-6-3-7(12)1-2-8(6)13-9/h1-4,13H,5H2
Clé InChI
ZQBAZIHPFUEWPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700439
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700439