Principaux documents
ENAH0CD45AA1
Enamine
benzyl 3-[(methylamino)methyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.3
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 3-[(methylamino)methyl]-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-14-7-12-8-15(9-12)13(16)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
Clé InChI
KKHWCQYKDLBRBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699415
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699415