Principaux documents
ENAH0CD45A93
Enamine
(2S)-2,4-dimethylpent-4-enoic acid
50 MG
668,20 €
100 MG
873,60 €
250 MG
1 246,70 €
500 MG
1 964,30 €
1 G
2 519,40 €
2.5 G
4 936,10 €
5 G
7 306,00 €
10 G
10 831,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1699070-50MG
668,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
668,20 €
100 MG
873,60 €
250 MG
1 246,70 €
500 MG
1 964,30 €
1 G
2 519,40 €
2.5 G
4 936,10 €
5 G
7 306,00 €
10 G
10 831,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1699070-50MG
668,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S)-2,4-dimethyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h6H,1,4H2,2-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Clé InChI
WQBDUHHOENCMGP-LURJTMIESA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070