Principaux documents
ENAH0CD45A1E
Enamine
tert-butyl N-[(3-aminocyclohexyl)methyl]carbamate
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1693646-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1693646-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-aminocyclohexyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-5-4-6-10(13)7-9/h9-10H,4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
WFNGGMDLHFWFRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646