Principaux documents
ENAH0CD459C5
Enamine
4-methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.97
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methylbenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C8H9BO2/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-11-9(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
YMTCOWKGAPJWJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184308
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184308