Principaux documents
ENAH0CD4596F
Enamine
2,3-dibromo-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.93
Numéro MDL:
Pf
102-104
Iupac Name
2,3-dibromo-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8Br2O2/c1-5(2,7)3(6)4(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
RWJNIIYQCXBZFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147102
Melting Point
102-104
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147102