Principaux documents
ENAH0CD45897
Enamine
tert-butyl 1-ethynyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
5 G
5 385,90 €
10 G
7 985,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-637530-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
5 G
5 385,90 €
10 G
7 985,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-637530-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1-ethynyl-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-5-13-8-6-10(7-9-13)14(13)11(15)16-12(2,3)4/h1,10H,6-9H2,2-4H3
Clé InChI
SVBWRVMMLNUNLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637530
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637530