Principaux documents
ENAH0CD45790
Enamine
methyl 2-(bromomethyl)oxolane-2-carboxylate
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-1608140-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1608140-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11BrO3/c1-10-6(9)7(5-8)3-2-4-11-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
UQBVHFQQKXZWSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608140