Key Documents
ENAH049F31D5
Enamine
tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(iodomethyl)-1,3-oxazol-2-yl]ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.17
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(4-(iodomethyl)oxazol-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17IN2O3/c1-7(9-14-8(5-12)6-16-9)13-10(15)17-11(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1
Clé InChI
PEOASTQODDPYFY-SSDOTTSWSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588025
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588025