Documents
ENAH049F2F0E
Enamine
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-7-3-1-5(10)4(9)2-6(3)11-12-7/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
KKDHJLHKZOYJOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327