Principaux documents
ENAH049F2EFB
Enamine
ethyl 2-amino-3-(3-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.7
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(3-fluorophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)7-8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Clé InChI
OPBAULNCDHDSLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700262
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700262