Principaux documents
ENAH049F2D72
Enamine
5-oxo-4H,5H,6H,7H,8H-furo[3,2-b]azepine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-furo[3,2-b]azepine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-2-6-8(10-7)5(4-14-6)9(12)13/h4H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
FJXIXGUIQHTUSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698969
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698969