Principaux documents
ENAH049F2D68
Enamine
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2,2-dimethyl-3-oxocyclobutyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2)6(4-7(9)10)5-8(11)12-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PNWUEQSTDZUMGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698925