Principaux documents
ENAH049F2D4C
Enamine
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1 433,90 €
1 G
1 839,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-1696667-50MG
427,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1 433,90 €
1 G
1 839,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1696667-50MG
427,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
71-73
Iupac Name
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-11)6-9(10)12/h3-4,6-7,12H,2,5H2,1H3
Clé InChI
PMCWOGATSZLJKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667
Melting Point
71-73
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667