Principaux documents
ENAH049F2C5B
Enamine
3-(2-methoxyethyl)cyclobutan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxyethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-9-3-2-6-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UULSXCGTMBDYIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699960
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699960