Principaux documents
ENAH049F2BE7
Enamine
tert-butyl 3-carbamoyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-1698952-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1698952-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-carbamoyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-5-4-11(6-12,7-14)8(13)15/h4-5,7H2,1-3H3,(H2,13,15)
Clé InChI
NZAQOVKQLPRGEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698952
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698952