Principaux documents
ENAH049F2BCE
Enamine
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-1698653-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1 247,50 €
2.5 G
2 401,90 €
5 G
3 531,60 €
10 G
5 213,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1698653-100MG
461,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c1-7-8(2)13-10(12-7)9-4-3-5-11-6-9;;/h9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Clé InChI
OJNZTGSJOWGQHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653