Principaux documents
ENAH049F2BB2
Enamine
methyl 2-{6-azaspiro[3.4]octan-7-yl}acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(6-azaspiro[3.4]octan-7-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-13-9(12)5-8-6-10(7-11-8)3-2-4-10;/h8,11H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
HXYLVTFGUYFJPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698005
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698005