Principaux documents
ENAH049F2B5E
Enamine
2-cyanopyridine-4-sulfonyl fluoride
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1696928-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1696928-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyanopyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2S/c7-12(10,11)6-1-2-9-5(3-6)4-8/h1-3H
Clé InChI
QMIKUCZXOXDPTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696928
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696928