Principaux documents
ENAH049F2982
Enamine
1,1-dimethyl 2-methylcyclopropane-1,1-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 2-methylcyclopropane-1,1-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-5-4-8(5,6(9)11-2)7(10)12-3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ZVMMUSUTUJIKID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695804
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695804