Principaux documents
ENAH049F2963
Enamine
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-1695738-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1695738-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(bromomethyl)thiophene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrNS/c7-3-5-1-2-9-6(5)4-8/h1-2H,3H2
Clé InChI
XUWKRXZHYHXSBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695738