ENAH049F293D
Enamine
3-benzylpentanoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-1695605-100MG
416,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1695605-100MG
416,00 €
Pf
22-23
Iupac Name
3-benzylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-2-10(9-12(13)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
IUPRIAQWPHFJRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695605