Principaux documents
ENAH049F28FE
Enamine
5-oxa-2-azaspiro[3.5]non-7-ene hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.63
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxa-2-azaspiro[3.5]non-7-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c1-2-4-9-7(3-1)5-8-6-7;/h1-2,8H,3-6H2;1H
Clé InChI
DKMNEMOGFYWQQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692802
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692802