ENAH049F28F6
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1694122-100MG
262,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1694122-100MG
262,60 €
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)11-8;/h1-2,10H,3-5H2;1H
Clé InChI
HLJCOESZBRFFTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122