Principaux documents
ENAH049F2885
Enamine
7-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carbaldehyde
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
2.5 G
3 257,80 €
5 G
4 820,40 €
10 G
7 148,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-1693750-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
2.5 G
3 257,80 €
5 G
4 820,40 €
10 G
7 148,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1693750-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluorobenzo[d]thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4FNOS/c9-5-2-1-3-6-8(5)12-7(4-11)10-6/h1-4H
Clé InChI
FROUTQVGDBLQRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693750
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693750