Principaux documents
ENAH049F286E
Enamine
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-4-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
JMVDQWKAMPXJAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693694