Principaux documents
ENAH049F2637
Enamine
(but-3-yn-1-yl)(tert-butyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(tert-butyl)but-3-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-5-6-7-9-8(2,3)4;/h1,9H,6-7H2,2-4H3;1H
Clé InChI
HQHNFFCJEJHJRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692862
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692862