Key Documents
ENAH049F2619
Enamine
methyl 7-chloro-5-(ethylsulfanyl)quinoline-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.76
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 7-chloro-5-(ethylthio)quinoline-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c1-3-18-12-8-5-4-6-15-10(8)7-9(14)11(12)13(16)17-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
WPUXNOHKRQLGLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692504
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692504