Principaux documents
ENAH049F2424
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
500 MG
786,50 €
1 G
1 006,20 €
2.5 G
1 973,40 €
5 G
2 921,10 €
10 G
4 332,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1387305-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
500 MG
786,50 €
1 G
1 006,20 €
2.5 G
1 973,40 €
5 G
2 921,10 €
10 G
4 332,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1387305-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(chloromethyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H13Cl2NO/c13-7-12(8-14)9-15(11(12)16)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clé InChI
XTHOOJYASOZOSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387305