Principaux documents
ENAH049F2385
Enamine
2-ethyl-4-nitrobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Pf
76-77
Iupac Name
2-ethyl-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-2-7-5-9(11(12)13)4-3-8(7)6-10/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
QPCCFSXLLQTEDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267290
Melting Point
76-77
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267290