Principaux documents
ENAH049F22A8
Enamine
3-(3-methylbutoxy)propanenitrile
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1 381,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1664779-100MG
128,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1 381,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1664779-100MG
128,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(isopentyloxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(2)4-7-10-6-3-5-9/h8H,3-4,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
YPLSXACEKBMGTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779