Principaux documents
ENAH049F2287
Enamine
2-(thiophen-3-yl)oxirane
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1 731,60 €
5 G
2 562,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-1251113-100MG
305,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1 731,60 €
5 G
2 562,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1251113-100MG
305,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-thienyl)oxirane
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-2-8-4-5(1)6-3-7-6/h1-2,4,6H,3H2
Clé InChI
RQPYFYYXGMUXSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251113