Key Documents
ENAH049F2243
Enamine
3-methanesulfonylbutan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C5H10O3S/c1-4(6)5(2)9(3,7)8/h5H,1-3H3
Clé InChI
MJYQEZPRSQWMAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244410