ENAH049F219E
Enamine
(1,2-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1604853-100MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1604853-100MG
391,30 €
Iupac Name
isothiazol-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-7-3-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
Clé InChI
ULVDSXVJXBNNIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853