Key Documents
ENAH049F2183
Enamine
ethyl 2-ethylpyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-ethylpyrrolidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-9(6-5-7-10-9)8(11)12-4-2/h10H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
RLLHZFFYWQCWAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-876155
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-876155